Learn More
2-Fluoro--nitroanisole,4-nitroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10366774
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
455-93-6
C7H6FNO3
171.12
MFCD00061095
XGMVTXUXZUPGGY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitroanisole, 3-fluoro-4-methoxynitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro-benzene, pharmabridge p-3000, 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol, pubchem2145, 2-fluoro-4-nitroanisol, 4-nitro-2-fluoroanisol, acmc-1apvd
223104
2-fluoro-1-méthoxy-4-nitrobenzène
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
455-93-6
C7H6FNO3
171.12
MFCD00061095
XGMVTXUXZUPGGY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitroanisole, 3-fluoro-4-methoxynitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro-benzene, pharmabridge p-3000, 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol, pubchem2145, 2-fluoro-4-nitroanisol, 4-nitro-2-fluoroanisol, acmc-1apvd
223104
2-fluoro-1-méthoxy-4-nitrobenzène
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitroanisole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 174°C to 177°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)OCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-4-nitroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.