Learn More
2-fluoro-5-iodopyridine, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-5-iodopyridine |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 35°C to 36°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’éclair | 95°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 222.99 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Fluoro-5-iodopyridine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.