Learn More
2-fluoro-5-iodopyridine, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 441840010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 171197-80-1 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11996411
  • 26.62€ / 1g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
171197-80-1
222.99
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
2783179
FC1=CC=C(I)C=N1
C5H3FIN
MFCD03095301
2-fluoro-5-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodo-pyridine, abbypharma ap-30-0927, pubchem6324, 5-iodo-2-fluoropyridine, acmc-1bao4, ksc493k0d, 2-fluoro-5-iodopyridine, 2-fluoro-5-iodopyridine 1g
2-fluoro-5-iodopyridine
Spécification
2-Fluoro-5-iodopyridine
Authentic
Blanc à jaune
1g
96.0
96% min. (GC)
MFCD03095301
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-iodopyridine
2783179
Solide cristallin ou solide à bas point de fusion
95°C
Bouteille en verre
35°C to 36°C
171197-80-1
100.0
C5H3FIN
2-fluoro-5-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodo-pyridine, abbypharma ap-30-0927, pubchem6324, 5-iodo-2-fluoropyridine, acmc-1bao4, ksc493k0d, 2-fluoro-5-iodopyridine, 2-fluoro-5-iodopyridine 1g
FC1=CC=C(I)C=N1
222.99
222.99
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-5-iodopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats