Learn More
Acide 2-fluoro-5-méthoxyphénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11996141
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
406482-19-7
C7H8BFO3
169.95
IPTZOWYBCLEBOE-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid, 2-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-methoxyphenyl, 2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, pubchem4080, 2-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1aruy, 2-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-fluoroanisole, ksc494s2n
4157211
406482-19-7
C7H8BFO3
169.95
IPTZOWYBCLEBOE-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid, 2-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-methoxyphenyl, 2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, pubchem4080, 2-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1aruy, 2-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-fluoroanisole, ksc494s2n
4157211
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Point de fusion 195°C to 196°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.