Learn More
Alfa Aesar™ Acide 2-fluoro-5-méthylbenzoïque, 99 %
Marque: Alfa Aesar™ H26094.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 321-12-0 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
321-12-0 | |
154.14 | |
UREMNBHWTNQTMS-UHFFFAOYSA-N | |
242829 | |
CC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O |
C8H7FO2 | |
MFCD00092819 | |
2-fluoro-5-methylbenzoicacid, 2-fluoro-5-methyl-benzoic acid, 6-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-5-methyl benzoic acid, benzoicacid, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4750, acmc-1afrc, ksc225s6b, rarechem al bo 1354 | |
Acide2-fluoro5-méthylbenzoïque |
Spécification
2-Fluoro-5-methylbenzoic acid | |
250mg | |
C8H7FO2 | |
2-fluoro-5-methylbenzoicacid, 2-fluoro-5-methyl-benzoic acid, 6-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-5-methyl benzoic acid, benzoicacid, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4750, acmc-1afrc, ksc225s6b, rarechem al bo 1354 | |
CC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O | |
154.14 | |
154.14 |
160°C to 162°C | |
321-12-0 | |
MFCD00092819 | |
UREMNBHWTNQTMS-UHFFFAOYSA-N | |
Acide2-fluoro5-méthylbenzoïque | |
242829 | |
99% |