missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-fluoro-5-méthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028690
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
321-12-0
C8H7FO2
154.14
MFCD00092819
UREMNBHWTNQTMS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methylbenzoicacid, 2-fluoro-5-methyl-benzoic acid, 6-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-5-methyl benzoic acid, benzoicacid, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4750, acmc-1afrc, ksc225s6b, rarechem al bo 1354
242829
Acide2-fluoro5-méthylbenzoïque
CC1=CC=C(F)C(=C1)C(O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
321-12-0
C8H7FO2
154.14
MFCD00092819
UREMNBHWTNQTMS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methylbenzoicacid, 2-fluoro-5-methyl-benzoic acid, 6-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-5-methyl benzoic acid, benzoicacid, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4750, acmc-1afrc, ksc225s6b, rarechem al bo 1354
242829
Acide2-fluoro5-méthylbenzoïque
CC1=CC=C(F)C(=C1)C(O)=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylbenzoic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'