missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Acide 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoïque, 98+ %

Marque:  Alfa Aesar™ B20293.14

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 115029-23-7 Poids : 0.02500kg

Quantité 25g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11389619

  • 333.00€ / 25g

Expédition estimée
18-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

115029-23-7
208.112
LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-N
688292
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
C8H4F4O2
MFCD00061292
2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
Acide 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque

Spécification

2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
25g
C8H4F4O2
5813056
LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
688292
≥98%
101°C to 102°C
115029-23-7
MFCD00061292
2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
208.112
208.11
Vidéos
FDS Documents