Learn More
Bromure de 2-fluoro-6-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 13571610
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1958-93-6
C7H5BrFNO2
234.02
MFCD00042918
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
74779
2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
1958-93-6
C7H5BrFNO2
234.02
MFCD00042918
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
74779
2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Point de fusion 50°C to 54°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H3CH2Br(F)
Quantité 1 g
Synonyme 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 234.02
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide