Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-N-méthylbenzamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H56104.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 52833-63-3 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
52833-63-3 | |
153.156 | |
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N | |
2425972 | |
CNC(=O)C1=CC=CC=C1F |
C8H8FNO | |
MFCD01214098 | |
o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide | |
2-fluoro-N-méthylbenzamide |
Spécification
2-Fluoro-N-methylbenzamide | |
52833-63-3 | |
MFCD01214098 | |
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-N-méthylbenzamide | |
2425972 | |
97% |
250mg | |
C8H8FNO | |
o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide | |
CNC(=O)C1=CC=CC=C1F | |
153.156 | |
153.16 |