Learn More
2-fluoroéthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812808
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-fluoroéthanol
C(CF)O
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-fluoroéthanol
C(CF)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluoroethanol
Point de fusion -26.5°C
Densité 1.1080g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 34°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FCH2CH2OH
Quantité 5 g
Beilstein 01,I,17
Gravité spécifique 1.108
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 64.06
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./