Learn More
Bromure de 2-Fluorophénéthyle, 97+ %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 440120050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 91319-54-9 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
91319-54-9 | |
203.05 | |
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide | |
1-(2-bromoéthyl)-2-fluorobenzène |
C8H8BrF | |
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N | |
2756964 | |
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F |
Spécification
2-Fluorophenethyl bromide | |
Flacon en verre | |
Incolore à jaune | |
91319-54-9 | |
100.0 | |
C8H8BrF | |
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-bromoéthyl)-2-fluorobenzène | |
2756964 | |
Liquide |
Authentic | |
73°C to 75°C (20.0 Torr) | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide | |
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F | |
203.05 | |
203.05 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 2-Fluorophenethyl bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.