Learn More
Bromure de 2-Fluorophénéthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228686
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
91319-54-9
C8H8BrF
203.05
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
2756964
1-(2-bromoéthyl)-2-fluorobenzène
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
91319-54-9
C8H8BrF
203.05
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
2756964
1-(2-bromoéthyl)-2-fluorobenzène
C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenethyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 73°C to 75°C (20.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorophenethyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.