Learn More
Chlorure de (2-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175190
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
24974-71-8
C7H6ClFO2S
208.63
MFCD04117455
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
573052
Chlorure de (2-fluorophényl)méthanesulfonyl
FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
24974-71-8
C7H6ClFO2S
208.63
MFCD04117455
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
573052
Chlorure de (2-fluorophényl)méthanesulfonyl
FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Nom chimique ou matériau (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 95%