Learn More
Acide 2-fluorophénylacétique, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080866
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
451-82-1
C8H7FO2
154.14
MFCD00004315
RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
67979
Acide 2-(2-fluorophényl)acétique
C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
451-82-1
C8H7FO2
154.14
MFCD00004315
RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
67979
Acide 2-(2-fluorophényl)acétique
C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 61°C to 65°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 775955
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥98%