Learn More
2-Fluorophénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081550
16.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
326-62-5
C8H6FN
135.14
MFCD00001897
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
67592
2-(2-fluorophényl)acétonitrile
FC1=CC=CC=C1CC#N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
326-62-5
C8H6FN
135.14
MFCD00001897
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
67592
2-(2-fluorophényl)acétonitrile
FC1=CC=CC=C1CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenylacetonitrile
Densité 1.061
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.501
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1862361
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 97%