Learn More
2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 98%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448730010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 401815-98-3 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
Emballage Glass bottle
Code produit. 13581620
  • 250.60€ / 1g
En stock 2
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
2-Fluoropyridine-4-boronic acid
98%
C5H5BFNO2
140.91
Spécification
2-Fluoropyridine-4-boronic acid
401815-98-3
98%
140.91
1g
Glass bottle
C5H5BFNO2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid