Learn More
Acide 6-fluoro-3-pyridinylboronique, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-3778662
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
351019-18-6
C5H5BFNO2
140.91
MFCD03411559
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
2783397
acide (6-fluoropyridine-3-yl)boronique
OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
351019-18-6
C5H5BFNO2
140.91
MFCD03411559
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
2783397
acide (6-fluoropyridine-3-yl)boronique
OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172.0°C to 176.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoropyridine-5-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.