Learn More
2-fluoropyridine, 98 %, ACROS Organics
Marque: Acros Organics 119630050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 372-48-5 Poids : 0.05560kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. | 5mL |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
372-48-5 | |
97.09 | |
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N | |
9746 | |
C1=CC=NC(=C1)F |
C5H4FN | |
MFCD00006224 | |
pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium | |
2-fluoropyridine |
Spécification
2-Fluoropyridine | |
24°C | |
Flacon en verre | |
1.12 | |
Incolore à jaune | |
372-48-5 | |
100.0 | |
C5H4FN | |
MFCD00006224 | |
pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium | |
C1=CC=NC(=C1)F | |
97.09 | |
97.09 | |
98% |
1.1200g/mL | |
Authentic | |
1.4670 to 1.4690 | |
126.0°C (753.0 mmHg) | |
5mL | |
97.5 | |
98% | |
(C5H4N)F | |
20, I, 80 | |
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoropyridine | |
9746 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- 2-Fluoropyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.