Learn More
2-fluorostyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023645
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
394-46-7
C8H7F
122.142
MFCD00013550
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
2-fluorostyrene, o-fluorostyrene, 1-fluoro-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-fluoro, benzene, ethenylfluoro, 1-ethenyl-2-fluoro-benzene, 2-fluoro-styrene, acmc-1cuju, 1-fluoro-2-vinyl-benzene
123056
1-éthényl-2-fluorobenzène
C=CC1=CC=CC=C1F
394-46-7
C8H7F
122.142
MFCD00013550
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
2-fluorostyrene, o-fluorostyrene, 1-fluoro-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-fluoro, benzene, ethenylfluoro, 1-ethenyl-2-fluoro-benzene, 2-fluoro-styrene, acmc-1cuju, 1-fluoro-2-vinyl-benzene
123056
1-éthényl-2-fluorobenzène
C=CC1=CC=CC=C1F
It finds its application in the homo- and cross-olefin metathesis coupling of vinylphosphane oxides and electron-poor alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans le couplage de métathèse d’oléfine-homo et croisée des oxydes de vinylphosphane et des alcènes pauvres en électrons.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez loin des agents oxydants, de la chaleur, de la lumière, du rayonnement UV et des initiateurs de radicaux libres. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluorostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densité 1.02
Point d’ébullition 29°C to 30°C (4 mmHg)
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.52
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1925226
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 122.14
Pourcentage de pureté 98%