Learn More
2-hexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021590
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
591-78-6
C6H12O
100.16
MFCD00009482
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
11583
hexan-2-one
CCCCC(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
591-78-6
C6H12O
100.16
MFCD00009482
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
11583
hexan-2-one
CCCCC(C)=O
2-hexanone, 98 %, C6H12O, numéro CAS-591-78-6, 2-hexanone, 2-oxohexane, méthylbutylcétone, hexanone, hexanone-2, cétone, méthyle butyl, méthylbutyl cétone, méthyl n-butyl cétone, n-butyl méthyl cétone, propylacétone, 500 ml, 01, 689, 127°C, 100,0, 97,5, incolore à jaune, 0,8100 g/ml, 209-731-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hexanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 127°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COCH3
Indice de réfraction 1.3995 to 1.4015
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 689
Merck Index 15, 6107
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.