Learn More
Chlorhydrate d’acide 2-hydrazinobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10038941
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
52356-01-1
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00012931
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
104169
2-acide hydrazinylbenzoïque ; Chlorhydrate
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
52356-01-1
C7H9ClN2O2
188.61
MFCD00012931
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
104169
2-acide hydrazinylbenzoïque ; Chlorhydrate
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.