Learn More
2-Hydroxy-5-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11394456
98.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13472-79-2
C5H4INO
220.997
MFCD00234058
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
459500
5-iodo-1H-pyridine-2-one
C1=CC(=O)NC=C1I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13472-79-2
C5H4INO
220.997
MFCD00234058
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
459500
5-iodo-1H-pyridine-2-one
C1=CC(=O)NC=C1I
Employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-iodopyridine
Point de fusion 189°C to 191°C
Quantité 5 g
Beilstein 108752
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 221
Pourcentage de pureté 97%