Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-hydroxy-p-naphtoquinone, 99 %
Catalog Number p-146540
22.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
83-72-7
C10H6O3
174.16
MFCD00001678
WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
6755
4-hydroxynaphtalène-1,2-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
83-72-7
C10H6O3
174.16
MFCD00001678
WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
6755
4-hydroxynaphtalène-1,2-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192.0°C to 195.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline