Learn More
Alcool 2-hydroxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-144230
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
90-01-7
C7H8O2
124.14
MFCD00004617
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
5146
CHEBI:16464
2-(hydroxymethyl)phenol
OCC1=CC=CC=C1O
90-01-7
C7H8O2
124.14
MFCD00004617
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
5146
CHEBI:16464
2-(hydroxymethyl)phenol
OCC1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzyl alcohol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 87.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 06,891
Fieser 17,305
Merck Index 15,8461
Informations sur la solubilité Solubility in water: 67g/L (22 c). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,propylene,glycol,benzene and fixed oils
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.