Learn More
Dimère de 2-hydroxycyclohexanone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392169
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
30282-14-5
C6H10O2
114.144
MFCD00151157
ODZTXUXIYGJLMC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycyclohexanone, adipoin, 2-hydroxy-1-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy, 2-hydroxy-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy-, 2r, cyclohexanone, 2-hydroxy-, dimer, cyclohexanone, dimer, zlchem 1128, acmc-20n5uh
10785
CHEBI:17878
2-hydroxycyclohexane-1-one
C1CCC(=O)C(C1)O
30282-14-5
C6H10O2
114.144
MFCD00151157
ODZTXUXIYGJLMC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycyclohexanone, adipoin, 2-hydroxy-1-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy, 2-hydroxy-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy-, 2r, cyclohexanone, 2-hydroxy-, dimer, cyclohexanone, dimer, zlchem 1128, acmc-20n5uh
10785
CHEBI:17878
2-hydroxycyclohexane-1-one
C1CCC(=O)C(C1)O
It is a reactant involved in the synthesis of substrates for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates, tandem oxidation coupling reactions with diamines, asymmetric allylic alkylation of enolates and formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif impliqué dans la synthèse de substrats pour la fragmentation médiée par le tétrachlorure d’étain afin de produire des ynones et des ynoates, des réactions de couplage d’oxydation en tandem avec des diamines, une alkylation allylique asymétrique des énolates et une réduction de formiate des carbonates allyliques pour les systèmes de polypropionates.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques. Assurer une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxycyclohexanone dimer
Point de fusion 100°C to 107°C
Point d’ébullition 83°C to 86°C (13 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 228.28
Pourcentage de pureté ≥90%