Learn More
2-Hydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030940
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-pyridine-2-one
O=C1NC=CC=C1
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-pyridine-2-one
O=C1NC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 102.0°C to 109.0°C
Couleur Brun à incolore
Point d’ébullition 280.0°C to 281.0°C
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50 g
Beilstein 21, 43
Fieser 03,157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform and alcohol, practically insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.