Learn More
Alfa Aesar™ 2-indanol, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L01766.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4254-29-9 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 25g
Code produit. 11391397
  • 32.65€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
4254-29-9
134.178
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
77936
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
C9H10O
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Spécification
2-Indanol
120°C to 123°C (12mmHg)
25g
4254-29-9
MFCD00003800
2-indanol, indan-2-ol, 2-hydroxyindan, 2-hydroxyhydrindene, 2-hydroxyindane, 1h-inden-2-ol, 2,3-dihydro, 2-indanol;, pubchem9652, acmc-1asoy
C1C(CC2=CC=CC=C21)O
134.178
134.18
109°C (228°F)
67°C to 72°C
7
C9H10O
1862567
KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
77936
99%
Vidéos
FDS Documents