Learn More
Acide 2-iodo-3-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047877
49.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108078-14-4
C8H7IO2
262.046
MFCD00079764
PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
2759365
acide 2-iodo-3-méthylbenzoïque
CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108078-14-4
C8H7IO2
262.046
MFCD00079764
PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
2759365
acide 2-iodo-3-méthylbenzoïque
CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Point de fusion 150°C to 153°C
Quantité 1 g
Beilstein 2439521
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%