Learn More
2-iodopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028834
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32111-21-0
C4H3IN2
205.986
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-iodopyrazine
C1=CN=C(C=N1)I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32111-21-0
C4H3IN2
205.986
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-iodopyrazine
C1=CN=C(C=N1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Iodopyrazine
Densité 2.086
Point d’ébullition 109°C to 110°C (34 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.655
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 205.98
Pourcentage de pureté 95%