Learn More
Acide 2-isopropoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number 11995881
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
138008-97-6
C9H13BO3
180.01
MFCD03427050
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
5084099
Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique
CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
138008-97-6
C9H13BO3
180.01
MFCD03427050
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
5084099
Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique
CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 199.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 10 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.