Learn More
2-isopropylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152000
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
88-69-7
C9H12O
136.19
MFCD00002224
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
6943
CHEBI:38506
2-propan-2-ylphénol
CC(C)C1=CC=CC=C1O
88-69-7
C9H12O
136.19
MFCD00002224
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
6943
CHEBI:38506
2-propan-2-ylphénol
CC(C)C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 16.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 212.0°C to 213.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4OH
Indice de réfraction 1.5255 to 1.5275
Quantité 5 g
Beilstein 06, 504
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in isopentane,toluene,ethyl alcohol
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.