Learn More
Isocyanate d’isopropylphényle 2, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2-isopropylphényle est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin de lʼhumidité, de lʼalcool, des amines, de lʼeau.
L’isocyanate de 2-isopropylphényle est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin de lʼhumidité, de lʼalcool, des amines, de lʼeau.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Isopropylphenyl isocyanate |
Point d’ébullition | 66°C to 67°C (5 mmHg) |
Point d’éclair | 87°C (188°F) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2206 |
Beilstein | 3588928 |
Poids de la formule | 161.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |