Learn More
Acide 2-cétoglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758274
16.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
Acide 2-oxopentanedioïque
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
Acide 2-oxopentanedioïque
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Ketoglutaric acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.2% max.
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 1 hr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH2COCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Merck Index 15, 5350
Transmittance 95% min. (c=10, H2O)
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on anhydrous substance)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ketoglutaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.