Learn More
Acide 2-mercaptopropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-155402
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
79-42-5
C3H6O2S
106.14
MFCD00004862
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
62326
CHEBI:47872
Acide 2-sulfanylpropanoïque
CC(C(=O)O)S
79-42-5
C3H6O2S
106.14
MFCD00004862
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
62326
CHEBI:47872
Acide 2-sulfanylpropanoïque
CC(C(=O)O)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopropionic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10°C to 14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 102°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(SH)CO2H
Indice de réfraction 1.4804 to 1.4824
Quantité 100 g
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Merck Index 15, 9493
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.