Learn More
Sel de sodium au N-oxyde de 2-mercaptopyridine, 40 %, solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt is one of the active components in paint, sealants, shampoo, adhesive and aerosol due to its anti-microbial activity. In biochemistry studies, it is utilized to transport zinc into cells. Further, it is used to form bidentate oxothiolane chelates with transition metals. It acts as a stabilizer and viscosity building provider in weak basic or neutral medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium 2-mercaptopyridine N-oxyde est l’un des composants actifs de peintures, d’agents d’étanchéité, de shampooings, d’adhésifs et d’aérosols en raison de son activité antimicrobienne. Dans les études en biochimie, il est utilisé pour le transport du zinc dans les cellules. De plus, il est utilisé pour former des chélates d’oxothiolane bidentates avec des métaux de transition. Il agit comme stabilisant et apporte de la viscosité dans un milieu de base faible ou neutre.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, le propylène glycol, le polyéthylène glycol et le diméthylsulfoxyde. Immiscible avec la paraffine liquide et l’huile d’olive.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le sel de sodium 2-mercaptopyridine N-oxyde est l’un des composants actifs de peintures, d’agents d’étanchéité, de shampooings, d’adhésifs et d’aérosols en raison de son activité antimicrobienne. Dans les études en biochimie, il est utilisé pour le transport du zinc dans les cellules. De plus, il est utilisé pour former des chélates d’oxothiolane bidentates avec des métaux de transition. Il agit comme stabilisant et apporte de la viscosité dans un milieu de base faible ou neutre.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, le propylène glycol, le polyéthylène glycol et le diméthylsulfoxyde. Immiscible avec la paraffine liquide et l’huile d’olive.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt |
Densité | 1.238 |
Indice de réfraction | 1.4825 |
Quantité | 100 mL |
Beilstein | 4026050 |
Merck Index | 14,7994 |
Informations sur la solubilité | Miscible with ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Immiscible with liquid paraffin and olive oil. |
Poids de la formule | 149.15 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40 % de solution aqueuse |