Learn More
2-mercaptopyridine-N-oxyde, sel de sodium hydraté, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 255380050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 207511-13-5 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10013310
  • 30.20€ / 5g
Date d’expédition estimée: 08-10-2021
Identifiants chimiques
207511-13-5
149.15
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M
43835086
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+]
C5H4NNaOS·xH2O
MFCD00151244
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
Sodium ; 1-oxydopyridine-1-ium-2-thiolate ; hydrate
Spécification
2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate
Flacon en verre
>260°C
98%
97.5
98%
MFCD00151244
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 1-oxydopyridine-1-ium-2-thiolate ; hydrate
43835086
Poudre cristalline granulaire
Authentic
Blanc à jaune
5g
207511-13-5,3811-73-2
100.0
C5H4NNaOS·xH2O
10, 7892
Solubility in water: soluble
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+]
149.15
149.15
98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats