Learn More
2-Méthoxy-4-méthylbenzènesulfonamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058463
31.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
59554-39-1
C8H11NO3S
201.24
MFCD01318156
GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
5093369
2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonamide
CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
59554-39-1
C8H11NO3S
201.24
MFCD01318156
GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
5093369
2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonamide
CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 95%