Learn More
2-méthoxy-4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758314
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
97-52-9
C7H8N2O3
168.15
MFCD00007363
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
7337
2-méthoxy-4-nitroaniline
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
97-52-9
C7H8N2O3
168.15
MFCD00007363
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
7337
2-méthoxy-4-nitroaniline
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitroaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.0°C to 142.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NO2)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 390
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.