Learn More
Isocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4259004
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
59741-04-7
C9H9NO2
163.18
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
4141520
2-isocyanato-1-méthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
59741-04-7
C9H9NO2
163.18
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
4141520
2-isocyanato-1-méthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.0°C to 26.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1120g/mL
Point d’ébullition 240.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.112
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.