Learn More
Alfa Aesar™ 2-Méthoxy-5-nitrophénol, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L11822.09
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 636-93-1 Poids : 0.01000kg
Quantité 10g
Code produit. 11392637
  • 36.27€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
636-93-1
169.136
KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
69471
2-méthoxy-5-nitrophénol
C7H7NO4
MFCD00015561
5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
CHEBI:81049
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Spécification
2-Methoxy-5-nitrophenol
103°C to 106°C
636-93-1
MFCD00015561
5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
169.136
CHEBI:81049
98%
110°C to 112°C (1mmHg)
10g
C7H7NO4
2047074
KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
2-méthoxy-5-nitrophénol
69471
169.14
Vidéos
FDS Documents