Learn More
Alfa Aesar™ 2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H26621.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 34636-92-5 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 25g
Code produit. 11392489
  • 307.00€ / 25g
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
34636-92-5
201.148
KAJZODLWVHKBSI-UHFFFAOYSA-N
17750808
COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N
C9H6F3NO
MFCD06409082
2-methoxy-5-trifluoromethyl benzonitrile, acmc-1agd1, 2-cyano-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile,2-methoxy-5-trifluoromethyl, benzonitrile, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzonitrile
Spécification
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
25g
C9H6F3NO
UN3439
KAJZODLWVHKBSI-UHFFFAOYSA-N
2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzonitrile
17750808
97%
30°C to 34°C
34636-92-5
MFCD06409082
2-methoxy-5-trifluoromethyl benzonitrile, acmc-1agd1, 2-cyano-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile,2-methoxy-5-trifluoromethyl, benzonitrile, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N
201.148
201.15
Vidéos
FDS Documents