missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool 2-méthoxybenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021613
32.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
612-16-8
C8H10O2
138.166
MFCD00004611
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
69154
(2-méthoxyphényl)méthanol
COC1=CC=CC=C1CO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
612-16-8
C8H10O2
138.166
MFCD00004611
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
69154
(2-méthoxyphényl)méthanol
COC1=CC=CC=C1CO

It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.

Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de l’agent oxydant, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxybenzyl alcohol
Densité 1.12
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 25 g
Beilstein 2043673
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'