Learn More
2-méthoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023664
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-méthoxyéthanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-méthoxyéthanol
COCCO
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solvant pour réactif ninhydrine coloré Le 2-méthoxyéthanol est utilisé comme solvant à diverses fins, comme les vernis, les colorants, les agents de nettoyage, le revêtement époxy, les peintures, l’additif anti-gel pour carburants dans l’aviation et les résines. Il est impliqué dans la préparation du complexe de Vaska, à savoir le trans-chlorocarbonylbis(triphénylphosphine)iridium(I) et la tristriphénylphosphine chlorocarbonylique de l’hydrure de ruthénium. De plus, il est également utilisé dans la synthèse des 2-aminothiazoles et des inhibiteurs de kinase associés au Rho.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone, aux hydrocarbures, aux cétones, aux glycols et au diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alliages de cuivre et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Point de fusion -85°C
Densité 0.965
pH 4 to 7
Point d’ébullition 124°C to 125°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4025
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté 99%