Learn More
2-méthoxyéthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11927041
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.09
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-méthoxyéthanol
COCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
109-86-4
C3H8O2
76.09
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-méthoxyéthanol
COCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Point de fusion -85.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 124.0°C
Point d’éclair 38°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.402
Quantité 1 L
Merck Index 15,6063
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Qualité HPLC