Learn More
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique, 98 %, Acros Organics
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Methoxyphenoxy)acetic acid |
Point de fusion | 122°C to 123°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 182.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.