Learn More
Isocyanate de 2-méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023976
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
700-87-8
C8H7NO2
149.15
MFCD00002004
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
69695
1-isocyanato-2-méthoxybenzène
COC1=CC=CC=C1N=C=O
700-87-8
C8H7NO2
149.15
MFCD00002004
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
69695
1-isocyanato-2-méthoxybenzène
COC1=CC=CC=C1N=C=O
2-Methoxyphenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2-méthoxyphényle est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protégez de l’eau et de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenyl isocyanate
Densité 1.122
Point d’ébullition 94°C to 96°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5414
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 387700
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%