Learn More
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522459
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
20949-84-2
C5H5NOS
127.16
MFCD06655197
AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
2763191
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbaldéhyde
CC1=NC(C=O)=CS1
20949-84-2
C5H5NOS
127.16
MFCD06655197
AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
2763191
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbaldéhyde
CC1=NC(C=O)=CS1
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%