Learn More
Acide 2-Méthyl-1,5-diphényl-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698578
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
109812-64-8
C18H15NO2
277.323
MFCD01567220
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
2735512
Acide 2-méthyl-1,5-diphénylpyrrole-3-carboxylique
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
109812-64-8
C18H15NO2
277.323
MFCD01567220
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
2735512
Acide 2-méthyl-1,5-diphénylpyrrole-3-carboxylique
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.32
Pourcentage de pureté 97%