Learn More
2’-méthyl-3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15405657
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15405657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32888.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-01-6
Formule moléculaire C10H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 202.176
Numéro MDL MFCD09832283
Clé InChI CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene
CID PubChem 46737515
Nom IUPAC 1-[2-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Indice de réfraction 1.4698
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.17
Pourcentage de pureté 97%