Learn More
(2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484471
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
857284-12-9
C11H11NOS
205.275
MFCD08690247
RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
18525756
(2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
857284-12-9
C11H11NOS
205.275
MFCD08690247
RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
18525756
(2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 97%